1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 1580 CHF
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Formel: C₂₂H₁₀F₄
MW: 350,308 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01596892
CAS-Nummer: 1408279-25-3