2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56811-1G
PC56811-250MG
PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA
223
CHF
APOSPC56811-1G
APOSPC56811-250MG
APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel:
C₈H₇BrF₂ MW: 221,042 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28790334 CAS-Nummer: 1806333-01-6 UN: 3261 ADR: 8,III |