2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56810-1G
PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA
690
CHF
APOSPC56810-1G
APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16250146 CAS-Nummer: 1378816-28-4 |