2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56799-1G
PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA
784
CHF
APOSPC56799-1G
APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₂F₆O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634834 CAS-Nummer: 2244084-38-4 |