4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 83.6 CHF
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28990107
CAS-Nummer: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III