tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 731 CHF
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₆FNO₂
MW: 177,217 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30378923
CAS-Nummer: 2006287-03-0