2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3-Trifluoro-4-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC56735-1G
PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA
1010
CHF
APOSPC56735-1G
APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇HBrF₆ MW: 278,977 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31009134 CAS-Nummer: 2088942-34-9 |