6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56734-100MG
PC56734-1G
PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA
567
CHF
APOSPC56734-100MG
APOSPC56734-1G
APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ MW: 230,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19688440 CAS-Nummer: 1821384-76-2 |