1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Iodo-6H-hexaflurotoluene, 2-Iodo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 627 CHF
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇HF₆I
MW: 325,978 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31613611
CAS-Nummer: 2237235-23-1