3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56338-1G
PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA
876
CHF
APOSPC56338-1G
APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,988 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28528419 CAS-Nummer: 1783357-67-4 |