6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56337-1G
APOSPC56337-1GEA 195 CHF
APOSPC56337-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701729
CAS-Nummer: 872363-59-2