3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56336-1G PC56336-250MG
APOSPC56336-1GEA 688 CHF
APOSPC56336-1G APOSPC56336-250MG
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆ClF₂NO
MW: 193,578 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392559
CAS-Nummer: 288312-62-9