3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 610 CHF
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28737933
CAS-Nummer: 1807026-56-7