2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 26.2 CHF
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,885 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922620
CAS-Nummer: 179737-33-8