3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Difluoromethyl)cyclobutan-1-one
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2450 CHF
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Formel: C₅H₆F₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD25371848
CAS-Nummer: 1461713-56-3