2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 2-Bromo-4-fluoro-3-vinylbenzotrifluoride
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 836 CHF
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₅BrF₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31613608
CAS-Nummer: 2227272-52-6