2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56256-1G
PC56256-250MG
PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA
706
CHF
APOSPC56256-1G
APOSPC56256-250MG
APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrF₄O₂ MW: 287.006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30497608 CAS-Nummer: 2059937-52-7 |