1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56255-1G
PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA
784
CHF
APOSPC56255-1G
APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formel:
C₉H₅BrF₄O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28141542 CAS-Nummer: 1515433-83-6 |