2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 864 CHF
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12197351
CAS-Nummer: 177960-38-2