4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 784 CHF
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formel: C₁₃H₉FO₃
MW: 232.207 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617287
CAS-Nummer: 77279-89-1
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable