Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56212-1G
PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA
174
CHF
APOSPC56212-1G
APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formel:
C₂₇H₉BF₄₈O₃ MW: 1304.093 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28137328 CAS-Nummer: 1814-40-0 |