2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiazol-2-amine
PC5619-1G
PC5619-500MG
APOSPC5619-1GEA
34.8
CHF
APOSPC5619-1G
APOSPC5619-500MG
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂S MW: 244,236 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03034765 CAS-Nummer: 172848-41-8 |