2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 27.9 CHF
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃INO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024303
CAS-Nummer: 887707-23-5