2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56187-1G
PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA
1140
CHF
APOSPC56187-1G
APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂BrF₄N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31568568 CAS-Nummer: 2091606-83-4 |