1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
PC56182-100MG PC56182-250MG
APOSPC56182-100MGEA 829 CHF
APOSPC56182-100MG APOSPC56182-250MG
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₉H₁₄BF₃O₂
MW: 222,012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16996395
CAS-Nummer: 1055881-27-0