Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56180-1G
PC56180-250MG
APOSPC56180-1GEA
360
CHF
APOSPC56180-1G
APOSPC56180-250MG
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Formel:
C₄H₇BF₃O₂·K Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22684703 CAS-Nummer: 1408168-77-3 |