2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 168 CHF
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
MW: 194,229 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094297
CAS-Nummer: 446065-20-9