6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56142-1G
PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA
784
CHF
APOSPC56142-1G
APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂O MW: 202.133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27993300 CAS-Nummer: 105391-43-3 |