2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (6-Fluoropyridin-3-yl)hydrazine
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 237 CHF
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆FN₃
MW: 127.12 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11848415
CAS-Nummer: 940958-93-0