2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56138-1G
PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA
520
CHF
APOSPC56138-1G
APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₆FNS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23713127 CAS-Nummer: 1428234-71-2 |