3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 567 CHF
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₉BrFNO
MW: 234,066 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31543789
CAS-Nummer: 2187434-04-2