5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56131-1G PC56131-250MG
APOSPC56131-1GEA 436 CHF
APOSPC56131-1G APOSPC56131-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30338944
CAS-Nummer: 1692806-14-6