2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 166 CHF
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formel: C₈H₇BrFNO₃
MW: 264,048 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31543788
CAS-Nummer: 2187435-02-3