Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 653 CHF
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28799115
CAS-Nummer: 1804053-00-6