3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 919 CHF
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃O₃S
MW: 331,106 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31536707
CAS-Nummer: 2091023-46-8