2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 200 CHF
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849939
CAS-Nummer: 1020198-58-6