2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 488 CHF
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₄F₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18395392
CAS-Nummer: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III