2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56084-1G
PC56084-250MG
PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA
1580
CHF
APOSPC56084-1G
APOSPC56084-250MG
APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₂F₈O MW: 278,099 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30830086 CAS-Nummer: 2149589-88-6 |