4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56078-1G PC56078-250MG
APOSPC56078-1GEA 655 CHF
APOSPC56078-1G APOSPC56078-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Formel: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24107308
CAS-Nummer: 1540160-13-1