2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 208 CHF
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formel: C₆H₄BrFS
Siedepunkt: 112…116 °C (35 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475473
CAS-Nummer: 55389-14-5