3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 805 CHF
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₃S
MW: 238,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25460320
CAS-Nummer: 1274904-33-4