3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 83.6 CHF
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29065960
CAS-Nummer: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III