3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56064-1G
PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA
69.6
CHF
APOSPC56064-1G
APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆FIO₃ MW: 296,034 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD24107165 CAS-Nummer: 1542632-91-6 |