N-Methylperfluorobutanesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methylbutane-1-sulphonamide, N-Methylnonafluorobutane-1-sulphonamide
PC56060-1G
PC56060-250MG
PC56060-5G
PC56060-100MG
APOSPC56060-1GEA
619
CHF
APOSPC56060-1G
APOSPC56060-250MG
APOSPC56060-5G
APOSPC56060-100MG
N-Methylperfluorobutanesulphonamide 97%
N-Methylperfluorobutanesulphonamide
Formel:
C₅H₄F₉NO₂S MW: 313,141 g/mol Melting Pt: 36…37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19707291 CAS-Nummer: 68298-12-4 |