5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
PC56047-250MG
APOSPC56047-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC56047-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286,003 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30746953
CAS-Nummer: 2092867-77-9