2,2-Difluoropropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56045-25G
PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA
1450
CHF
APOSPC56045-25G
APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Formel:
C₃H₃F₂N Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07780127 CAS-Nummer: 49781-49-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |