3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1470 CHF
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₃S
MW: 240,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25460315
CAS-Nummer: 1274903-38-6