4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 87 CHF
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11847046
CAS-Nummer: 486460-26-8