3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 453 CHF
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formel: C₄HBrF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660139
CAS-Nummer: 933673-61-1