1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC55631-1G
PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA
1010
CHF
APOSPC55631-1G
APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formel:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696225 CAS-Nummer: 944900-15-6 |